Learn More
Valproinsäure-d15 Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30457075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457075 1 mg 1 Milligramm
30454279 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30457075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV0947631MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valproic Acid-d15 beta-D-Glucuronide
Summenformel C14H9D15O8
Menge 1 mg
Synonym 1-(2-Propylpentanoate-d15) β-D-Glucopyranuronic Acid, 1-O-(Valproyl-d15)-β-D-glucopyranuronic Acid, Dipropylacetate-d15 Glucuronide, VPA-G-d15, Valproate-d15 Glucuronide, Valproic Acid-d15 Glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C14H24O8/c1-3-5-7(6-4-2)13(20)22-14-10(17)8(15)9(16)11(21-14)12(18)19/h7-11,14-17H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,14-/m0/s1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
SMILES O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 335.43