Learn More
Valproinsäure-d4, TRC
Artikelnummer. 30456426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456426 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30456426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09475310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valproic acid 4,4,4',4'-d4
CAS 87745-17-3
Summenformel C8 D4 H12 O2
Menge 10 mg
Synonym Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O
IUPAC-Name 4,4-Dideuterio-2-(2,2-Dideuteriopropyl)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 148.24
Formelmasse 148.1401