missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valproic acid, Lipomed
Beschreibung
Valproic acid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Valproic acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H16 O2 |
| Synonym | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-propylpentanoic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?