Learn More
Valproic acid sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472936 25 g 25 Gramm
16421069 1 g -
16406767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10585A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Valproic acid (Sodium Valproate) sodium is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2.
Valproic acid sodium activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid sodium is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valproic acid sodium
Physikalische Form Solid
CAS 1069-66-5
Farbe White
Menge 25 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H15NaO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Sodium Valproate sodium
Löslichkeitsinformationen H2O : 250 mg/mL (1504.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C(CCC)CCC
Molekulargewicht (g/mol) 166.19
Formelmasse 166.19
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research