Learn More
R&D Systems™ Valproic acid, sodium salt
Artikelnummer. 18702484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18702484 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18702484 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2815/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.29 €
    115.50 € / 100 Milligramm
    Sparen 13.79 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Histone deacetylase inhibitor
Histone deacetylase inhibitor (IC50 = 400 μM) that exhibits anticancer, anti-inflammatory and neuroprotective effects. Displays anticonvulsive activity via an increase in GABA levels and decreases Aα production in animal models of Alzheimer's disease. Also attenuates NMDA-mediated excitation, blocks voltage-gated Na+ channels and modulates firing of neurons. Enables induction of pluripotent stem cells from somatic cells by Oct4 and Sox2. Can induce autophagy by inhibiting inositol synthesis. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valproic acid, sodium salt
CAS 1069-66-5
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C8H15NaO2
Formelmasse 166.19
Reinheit 0.98
Molekulargewicht 166.196