Learn More
Valpromide, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30459644
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
30459644 1 mL 1 Milliliter
1 options
Product Code. 30459644
Brand: Lipomed LPMVAL17011LM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Valpromide, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Propylpentanamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H17 N O
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(CCC)C(=O)N
IUPAC-Name 2-propylpentanamide
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 143.23
Menge 1 mL
Formelmasse 143.131 g/mol