Learn More
Cole-Parmer™ Value Plastics Gestufter Sanitäradapter
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Diese Adapter eignen sich perfekt für den Übergang von Sanitärklemmen zu einem Stecknippel für flexible Schläuche.
- Die Adapter verfügen über eine auf 15 Micron Ra kontrollierte, abgerundete Innenflächen, die einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Fluss ohne Partikelansammlung gewährleisten.
- Keine scharfen Kanten im Flussweg, Reinigung ist sehr einfach.
- Keine BSE-Dokumentation erforderlich.
- Das Material erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Erhältlich mit 3/8-Zoll- oder 1/2-Zoll-Schlauchanschluss und Sanitärklemmen im 3/4-Zoll-Mini- oder 1-1/2-Zoll-Standard-Format.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sanitärschlauchadapter, 1/4 in. Innendurchmesser bis 1-1/2 in., ADCF-PP |
| Beschreibung | Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid (ETO) oder Gamma |
| Material | Polypropylen |