Learn More
BRAND™ Ausstoßventil, für QuikSip BT-Aspirator PP/EPDM, mit Dichtung, EPDM
Artikelnummer. 10215712 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10215712 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10215712 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 704580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00 €
    23.81 € / 1 Stück
    Sparen 2.19 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit dem QuikSip™ BT Aspirator
  • Polypropylen/EDPM-Ventil mit EPDM-Dichtung
  • Zur Verwendung mit dem QuikSip™ Flaschenaufsatz-Aspirator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PP (Polypropylen)
Menge Je 1