Learn More
VAMP7/TI-VAMP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | VAMP7/TI-VAMP |
|---|---|
| Konzentration | 0.6 mg/mL |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16811815
|
Proteintech
22268-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16801815
|
Proteintech
22268-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to VAMP7.
This gene encodes a transmembrane protein that is a member of the soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) family. The encoded protein localizes to late endosomes and lysosomes and is involved in the fusion of transport vesicles to their target membranes. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
| VAMP7/TI-VAMP | |
| Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P51809, P70280, Q9JHW5 | |
| 20955, 6845, 85491 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| VAMP7 |
| 0.6 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| SYBL1, Synaptobrevin like protein 1, Tetanus insensitive VAMP, TI VAMP, TI-VAMP, VAMP 7, VAMP7 | |
| Vamp7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |