Learn More
Vanadiumkarbid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376508
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11376508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012141.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12070-10-9 | CV | 62.95 g/mol
Vanadium carbide is used as an additive to tungsten carbide to fine the carbide crystals to improve the property of the cermets. It used in cutting tools and the steel industry. Used as material for research in electronics. Used anode materials for lithium ion batteries, and in supercapacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-10-9
Summenformel CV
Molekulargewicht (g/mol) 62.95
MDL-Nummer MFCD00049698
InChI-Schlüssel ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynevanadiumylium
SMILES [C-]#[V+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium carbide
Schmelzpunkt 2810°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 62.95
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium carbide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium carbide