Learn More
Vanadiumchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vanadium Chloride |
| CAS | 7718-98-1 |
| Summenformel | VCl3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Vanadium Trichloride, Vanadium(3+) Chloride, Vanadium(III) Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[V](Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Trichlorvanadium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.3 |
| Formelmasse | 155.8505 |