Learn More
Vanadiumfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059163
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11339578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044106.FY
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium foil
Namenshinweis 0.075mm (0.003 in.) thick
Menge 50 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.29g/50x100mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%