Learn More
Vanadiumfolie, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311319 50 x 100 mm 1 Stück
11321319 100 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013783.FY
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: ca. 3.87 g/50 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Dichte 6.11g/cm3
Menge 50 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick