Learn More
Vanadiumgranulat,1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344657 10 g 10 Gramm
11324657 50 g 50 Gramm
11334657 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039693.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spécification
Chemischer Name oder Material Vanadium
Farbe Grau
Aussehen Light Gray granules
Dichte 6.11g/cm3
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Form granular
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.