Learn More
Vanadium(III)-chlorid-Tetrahydrofuran-Komplex (1:3), 0.5 M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229038 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11986171 100 mL 100 Milliliter
11996171 800 mL 800 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11986171
Marke: Thermo Scientific Acros 433661000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19559-06-9 , 75-09-2
Summenformel VCl3·C12H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 373.62
InChI-Schlüssel WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 71311352
IUPAC-Name Oxolan; Trichlorvanadium
SMILES C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Farbe Rot
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Strukturformel VCl·3THF
Flammpunkt −8°C
Formelmasse 373.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.312
Dichte 1.3120g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.