Learn More
Vanadium(IV)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398227 50 g 50 Gramm
11308237 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022957.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12036-21-4 | O2V | 82.94 g/mol
Vanadium(IV) oxide is used in chemical sensors, energy-conserving coatings, transparent conductors and switching materials. It acts as a stationary optical shutter, optical modulators, cameras and data storage. As infrared modulators, it is used for the missile guidance systems. Thin films made up of vanadium dioxide find applications in electro-optical switches, micro-optical switch, passive smart radiators and sunshields for spacecraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-21-4
Summenformel O2V
Molekulargewicht (g/mol) 82.94
MDL-Nummer MFCD00049702
InChI-Schlüssel GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82849
ChEBI CHEBI:30047
IUPAC-Name dioxovanadium
SMILES O=[V]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1967°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 82.94
Dichte 4.339