Learn More
Vanadium(IV)-oxid-bis-(2,4-pentandionat), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374919
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 081119.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Als Katalysator, als Synthese-Zwischenprodukt, als Farbtrockner und als Pigment
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3153-26-2
Summenformel C10H14O5V
Molekulargewicht (g/mol) 265.16
MDL-Nummer MFCD00000032
InChI-Schlüssel JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC-Name oxovanadiumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Siedepunkt 140°C (13mmHg)
Chemischer Name oder Material Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 256°C to 259°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Formelmasse 265.16
Dichte 1.4 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)