Learn More
Vanadium(IV)-oxid-meso-tetraphenylporphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050849
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11460231
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039583.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
It is used for research in catalysis. Thin films of VOTPP may be used in detecting methane gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14705-63-6
Summenformel C44H30N4O2V
Molekulargewicht (g/mol) 697.692
MDL-Nummer MFCD00012154
InChI-Schlüssel LRQXAIDMLNPKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine vanadium iv oxide
PubChem CID 131699123
IUPAC-Name Sauerstoff(2-); 5,10,15,20-Tetraphenyl-21,22-Dihydroporphyrin; Vanadium(4+)
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[O-2].[O-2].[V+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 679.67
Geruch Odorless