Learn More
Vanadium(IV)-sulfatoxid-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396098
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396098 50 g 50 Gramm
11386098 10 g 10 Gramm
11306108 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11396098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011090.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123334-20-3
Summenformel O5SV
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00149933
InChI-Schlüssel UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMILES O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Physikalische Form Klumpen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Oxovanadium(2+); Sulfat; Hydrat
Formelmasse 163.00 (Anhydrous)
Dichte 2.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/