Learn More
Vanadium(IV,V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049804
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022956.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-42-2
Summenformel O13V6
Molekulargewicht (g/mol) 513.64
MDL-Nummer MFCD00064848
InChI-Schlüssel FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo); Dioxovanadium
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV,V) oxide
Schmelzpunkt ∼1500°C
Farbe Schwarz-blau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Formelmasse 513.64
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Dichte 3.91 g/mL