Learn More
Vanadiumkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.16 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051898
Click to view available options
Menge:
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15416445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042190.KJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium slug
Namenshinweis 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.16 in.) thick
Menge 5 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.3g/slug
Form ≈2,3 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%