Learn More
Vanadiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11390028 5 g 5 Gramm
11380028 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042829.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.31g/slug
Form ≈0,31 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%