missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanadium Standard: V @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17937769
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 17937769

Marke: VHG Labs VHGPVN500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Vanadium Standard: V @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vanadium
CAS 7440-62-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vanadium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel V
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Vanadium dust, Vanadium, elemental, Vanadium (III)
InChI-Formel InChI=1S/V
SMILES [V]
IUPAC-Name vanadium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
Menge 500 mL
Formelmasse 50.944 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt