Learn More
Vancomycin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10014257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10014257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10014257 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29581
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hemmt die Bildung von Peptidoglykan-Polymeren an der Bakterienzellwand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vancomycin Hydrochloride
Typ Vancomycin Hydrochloride
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 1404-93-9
pH 2.5 to 4.5
Quelle Streptomyces orientalis
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 900 U/mg
Wasser <10.0%
Farbe Weiß
Menge 1 g
Summenformel C66H76Cl3N9O24
MDL-Nummer MFCD03613611,MFCD03613611
Merck Index 15, 10116
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slight
InChI-Schlüssel LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
IUPAC-Name 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichloro-2,18,35,37-pentahydroxy-19-[4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaen-40-carbonsäure Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 1485.72
PubChem CID 124080918
Formelmasse 1485.73
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.