Learn More
Vancomycinhydrochlorid, LoGiCal
Product Code. 30458677
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30458677 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30458677 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0239.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Vancomycin hydrochloride
CAS 1404-93-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vancomycin hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C66 H75 Cl2 N9 O24 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Vancomycin Hydrochloride, 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine, vancomycin deriv., Laikexin, Lyphocin, Meek, Vancocin hydrochloride, Vancocine hydrochloride, Vancocyn, Vancor
InChI-Formel InChI=1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34?,35?,42+,44-,46?,47?,48?,49?,50?,51?,52?,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)c2ccc(Oc3cc4cc(Oc5ccc(cc5Cl)C(O)C6NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(=O)N)NC1=O)c7ccc(O)c(c7)c8c(O)cc(O)cc8C(NC6=O)C(=O)O)c3O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O[C@H]%10C[C@](C)(N)[C@H](O)[C@H](C)O%10)c(Cl)c2
IUPAC-Name Vancomycin-Hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 1485.71
Menge 10 mg
Formelmasse 1483,4069 g/mol