Learn More
Vanillin 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322929 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322929 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17900580AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillin
CAS 121-33-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vanillin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 1 mL
Formelmasse 152,0473 g/mol