missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanillin 4-O-b-D-Glucoside, TRC

Artikelnummer. 30448932
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30448932 25 mg 25 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30448932

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV09751025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glucovanillin
CAS 494-08-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H18 O8
Menge 25 mg
Synonym 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Avenein, Glucovanillin, Vanillin Glucoside, Vanillin β-D-Glucopyranoside, Vanillin-4-O-β-D-Glucopyranoside, Vanillin-O-β-D-glucopyranoside, Vanilloside
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O8/c1-20-9-4-7(5-15)2-3-8(9)21-14-13(19)12(18)11(17)10(6-16)22-14/h2-5,10-14,16-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
SMILES COc1cc(C=O)ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
IUPAC-Name 3-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 314.29
Formelmasse 314.1002
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.