Learn More
Vanillylbutylether, TRC
Artikelnummer. 30456740
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456740 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV097605100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillyl Butyl Ether
CAS 82654-98-6
Summenformel C12 H18 O3
Menge 100 g
Synonym 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol, Hotact VBE
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
SMILES CCCCOCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-Name 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 210.27
Formelmasse 210.1256