Learn More
Vanillylbutylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vanillyl Butyl Ether |
| CAS | 82654-98-6 |
| Summenformel | C12 H18 O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol, Hotact VBE |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.27 |
| Formelmasse | 210.1256 |