Learn More
Vanillyl Methyl Ketone-d5, TRC
Artikelnummer. 30449203
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30449203 10 mg 10 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30449203
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV09762710MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillyl Methyl Ketone-d5
CAS 1794811-86-1
Summenformel C10H7D5O3
Menge 10 mg
Synonym 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone-d5, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetone-d5, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone-d5, 2-Propiovanillone-d5, Guaiacylacetone-d5, Methyl Vanillyl Ketone-d5, NSC 16690-d5
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3/i1D3,5D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-Name 1,1,1,3,3-pentadeuterio-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 185.23
Formelmasse 185.11