Learn More
Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt (>90%), TRC
Artikelnummer. 30456552
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30456552
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV09767050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H11 Na O6 S
Synonym 3-Methoxy-4-(sulfooxy)-benzeneethanol Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O6S.Na/c1-14-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)15-16(11,12)13;/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Lösungstyp Neat
SMILES COc1cc(CCO)ccc1OS(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-Name [4-(2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenoxy]sulfonyloxysodium
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 270.235
Menge 50 mg
Formelmasse 270.017