Learn More
B Braun™ Vannas Dental Mikroschere
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Akribisch gefertigt, um ein solides Gefühl zu haben und wie eine Verlängerung der eigenen Hand des Chirurgen zu wirken
- Hergestellt nach strengen Richtlinien für Präzision und Zuverlässigkeit
- Superfeine Blätter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vannas Mikroschere |
| Blade Style | Abgewinkelt |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feine, heikle Dissektionen |
| Spitzenform | Spitz/spitz |