Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Säulenthermostate
Artikelnummer. 17535456 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Abmessungen: 700 x 111 x 422 mm (27,6 x 4,4 x 16,6 in), Gewicht: 14 kg (30,9 lb.)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vanquish UHPLC-System
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17535456 Abmessungen: 700 x 111 x 422 mm (27,6 x 4,4 x 16,6 in), Gewicht: 14 kg (30,9 lb.) Vanquish UHPLC-System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17535456 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VCC10A03
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit den Thermo Scientific™ Vanquish™ Säulenkammern können Sie Ihre Trenntemperatur für eine überragende UHPLC-Leistung steuern.
Thermo Scientific™ Vanquish™ Säulenthermostate bieten eine einzigartige Kombination aus aktiver Vorwärmung der mobilen Phase und hochmoderner Thermostatisierung der Säule, dank der Sie Ihre Trennungen zuverlässig kontrollieren können. Die aktive Vorerwärmung sichert, dass die Temperatur des in die Säule eintretenden Lösungsmittels der Säulentemperatur entspricht, sodass Leistungseinbußen aufgrund von Temperatureffekten vermieden werden. Die zwei Thermostatisierungsmodi (Ruhluft und Umluft) erlauben Ihnen die einfache Anpassung Ihrer Verfahren und gewährleisten gleichmäßige Temperaturen bei der UHPLC-Analyse.
Vermeiden Sie durch Vorerwärmung der mobilen Phase Leistungseinbußen
  • Minimale Dispersion bei gleichzeitig idealer Wärmeübertragung
  • Aktiver Eluentenvorwärmer in Echtzeit mit einem geometrischen Volumen von 1 µl
  • Vernachlässigbarer Beitrag des Volumens außerhalb der Säule, auch für Säulen mit 1 mm ID
  • Hocheffektive und präzise Steuerung der Eluententemperatur
  • Keine thermischen Abweichungen mehr innerhalb einer LC-Säule, unabhängig von den Bedingungen
  • Die Thermo Scientific™ Viper™ Verbindungsschläuche vereinfachen die Installation
Maximieren Sie die chromatographische Effizienz mit der Thermostatisierung der Säule im Ruhluftmodus
  • Minimale thermische Abweichung durch viskoses Erwärmen unter UHPLC-Bedingungen
  • Bestmögliche UHPLC-Effizienz und Auflösung
Erreichen Sie einen nahtlosen Methodentransfer mit dem Umluftmodus
    Schnelle Temperaturäquilibrierung
  • Bestmögliche Entfernung von Reibungswärme für eine zuverlässige Retention der Analyten
  • Höchste Flexibilität, z. B. für den Methodentransfer von anderen Geräten
Mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen mit Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC-Säulen
Verwenden Sie zusammen mit dem Vanquish Säulenthermostat H die außergewöhnlich effiziente Vanquish C18 UHPLC-Säule mit 1,5-µm-Partikeln in Ihrem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Mit 1,5-μm-Partikeln mit festem Kern (Solid-Core-Partikel) zeichnet sich die Säule durch sehr kurze Diffusionswege aus und führt dadurch zu sehr effizienten Trennungen. Accucore Vanquish UHPLC-Säulen ermöglichen Laboren, den Bedarf an einen höheren Durchsatz zu erfüllen, indem sie bessere Trennungen und mehr Ergebnisse erzielen.
Spezifikation
Produkttyp Säulenthermostat: Ruhluft und Umluft; Vorwärmer: aktiv (optional)
Beschreibung Abmessungen: 700 x 111 x 422 mm (27,6 x 4,4 x 16,6 in), Gewicht: 14 kg (30,9 lb.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Vanquish UHPLC-System
Säulenkapazität 2 x max, 300 mm mit Vorwärmer oder Vorsäule, max. ID: 10 mm; 2 x max., 250 mm mit Vorwärmer und Vorsäule, max. ID: 10 mm
Temperaturbereich 5 °C (max. 18 K unter Umgebungstemperatur) – 85 °C