Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren und Mehrfachwellenlängen-Detektoren
Artikelnummer. 17719869 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Diodenarray-Detektor
Wellenlängenbereich:
190 bis 800 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Wellenlängenbereich unitSize
17719869 Diodenarray-Detektor 190 bis 800 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17719869 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VFD11A01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Erleben Sie den sehr großen dynamischen Bereich beim Einsatz von Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren und Mehrfachwellenlängen-Detektoren.
Mit den Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren (DADs) und Mehrfachwellenlängen-Detektoren (MWDs) erzielen Sie die beste Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der HPLC- und UHPLC-Detektion. Diese Detektoren bieten Ihnen überragende Linearität, optimierte Rauschunterdrückung und einen sehr großen dynamischen Bereich für die Detektion hoch konzentrierter Hauptverbindungen neben Verunreinigungen im Spurenbereich.
Der mit Thermo Scientific™ LightPipe™ Technologie ausgestattete Vanquish DAD HL erzielt das beste Signal-Rausch-Verhältnis durch eine Kombination aus geringem Basislinienrauschen, einem sehr langen Strahlengang und minimaler Peak-Dispersion.
Vanquish DAD – Merkmale
  • Branchenführende Linearität mit bis zu 2,7 AU
  • Weniger störende Brechungsindices und thermische Effekte bedeuten weniger Basisliniendrift und eine zuverlässigere Peak-Integration.
  • Eine Datenaufnahmerate von bis zu 250 Hz unter Verwendung von bis zu 10 Absorptionskanälen und einem Spektralbereich bietet die beste Unterstützung ultraschneller Trennungen.
  • Anwenderfreundlicher Detektor mit intuitiver Bedienerführung, komfortabler Verfolgung der Flusszellen- und Lampennutzung und integrierter Wellenlängenvalidierung durch Holmiumoxid-Filter
Spezifikation
Beschreibung Vanquish Diodenarray-Detektor FG
Data Collection Rate Bis zu 250 Hz
Detektionsmodus UV/VIS-Detektion (bis zu 10 Kanäle)
Detektortyp Einzelstrahl
Typ Diodenarray-Detektor
Abweichung < 1 mAU/h bei 254 nm
Volumen der Flusszelle Standard, Weglänge 10 mm (13 µl, Edelstahl)
Standard, biokompatibel, Weglänge 10 mm (13 µl, PEEK)
Semi-analytisch, Weglänge 7 mm (5 µl, Edelstahl)
Semi-mikro, Weglänge 7 mm (2,5 µl, Edelstahl)
Semi-mikro, biokompatibel, Weglänge 7 mm (2,5 µl, Titan)
Diagnostikzelle
GLP-Funktionen Predictive-Performance-Funktionen: Lampenalter und Lampenzündungen, Abnahme der Lampenintensität, Leckagedetektion, Überwachung der Serviceintervalle
Alle Systemparameter werden im Chromeleon CDS Prüfprotokoll protokolliert.
Lampe Deuteriumlampe, Wolframlampe
Linearität < 5 % bei 2,2 AU (typisch < 5 % bei 2,7 AU)
Max. Zellbetriebsdruck Standard biokompatibel: 5 MPa (50 bar, 720 psi)
Andere Flusszellen: 12 MPa (120 bar, 1.740 psi)
Geräuschpegel < ± 6 µAU bei 254 nm (Standardflusszelle, Bandbreite: 4 nm, Spaltbreite: breit, Zeitkonstante: 2 s)
Anzahl Kanäle 10 + 3D-Feld
PC-Anschluss USB 2.0; 3-Port-Hub für den Anschluss weiterer Vanquish Module
Photodioden-Array 1.024 Elemente
Sicherheitsmerkmale Überprüfung der Optik, Kühlventilatoren, Motoren und Elektronik beim Einschalten Leckagedetektion und sicherer Umgang mit Leckagen
Spaltbreite Einstellbar: breit, schmal
Spektren-Bandbreite Pixel-Auflösung: 0,6 nm (Durchschnitt)
Temperaturbereich 5 bis 35 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Validierungsfunktionen Interne Validierung mit Holmiumoxid-Filter
Wellenlängengenauigkeit ± 1 nm
Wellenlängenbereich 190 bis 800 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ± 0,1 nm
Gewicht (metrisch) 16,3 kg
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, max. 245 W/255 VA