Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren und Mehrfachwellenlängen-Detektoren
Artikelnummer. 31906274 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Diodenarray-Detektor
Wellenlängenbereich:
190 bis 800 nm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Wellenlängenbereich Packungsgröße
31906274 Diodenarray-Detektor 190 bis 800 nm 1 Stück
17719869 Diodenarray-Detektor 190 bis 800 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31906274 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VCD11A01
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleben Sie den sehr großen dynamischen Bereich beim Einsatz von Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren und Mehrfachwellenlängen-Detektoren.
Mit den Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren (DADs) und Mehrfachwellenlängen-Detektoren (MWDs) erzielen Sie die beste Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der HPLC- und UHPLC-Detektion. Diese Detektoren bieten Ihnen überragende Linearität, optimierte Rauschunterdrückung und einen sehr großen dynamischen Bereich für die Detektion hoch konzentrierter Hauptverbindungen neben Verunreinigungen im Spurenbereich.
Der mit Thermo Scientific™ LightPipe™ Technologie ausgestattete Vanquish DAD HL erzielt das beste Signal-Rausch-Verhältnis durch eine Kombination aus geringem Basislinienrauschen, einem sehr langen Strahlengang und minimaler Peak-Dispersion.
  • Branchenführende Linearität bis 2,7 AU
  • Weniger störende Brechungsindices und thermische Effekte bedeuten weniger Basisliniendrift und eine zuverlässigere Peak-Integration.
  • Eine Datenaufnahmerate von bis zu 250 Hz unter Verwendung von bis zu 10 Absorptionskanälen und einem Spektralbereich bietet die beste Unterstützung ultraschneller Trennungen.
  • Anwenderfreundlicher Detektor mit intuitiver Bedienerführung, komfortabler Verfolgung der Flusszellen- und Lampennutzung und integrierter Wellenlängenvalidierung durch einen Holmiumoxid-Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Vanquish™ Diodenarray-Detektor CG
Data Collection Rate Bis zu 125 Hz
Detektionsmodus UV/VIS-Detektion (bis zu 8 Kanäle)
Detektortyp Einzelstrahl
Typ Diodenarray-Detektor
PC-Anschluss USB 2.0; 3-Port-HUB zum Anschluss weiterer Vanquish Module
Wellenlängenbereich 190 bis 800 nm
Abmessung 159 x 420 x 620 mm (6,3 x 16,5 x 24,4 in)
Gewicht (metrisch) 16 kg
Spannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, max. 250 W/255 VA
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.