Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Pumpenmischer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie diese biokompatiblen Pumpenmischer in Vanquish UHPLC-Systemen für ein optimales Mischen, einschließlich schwieriger Wirkstoffe wie TFA.
Verwenden Sie die biokompatiblen Thermo Scientific™ Vanquish™ Pumpenmischer mit binären, quaternären oder dualen Gradienten-UHPLC-Pumpen, um eine höchstmögliche Mischeffizienz für ultrahohe Auflösung und ultraschnelle Trennungen zu gewährleisten. Diese Mischer führen eine vollständige Mischung der HPLC-Gradientenelution durch, um eine glatte Grundlinie mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und genauer Peak-Identifikation zu erreichen. Vanquish Pumpenmischer sind so konzipiert, dass sie über einen breiten Anwendungsbereich mit unterschiedlichen Lösungsmittelverhältnissen, Lösungsmittelmischbarkeiten und Flussraten zuverlässig die höchstmögliche Leistung bieten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 350 µl Statischer Mischer, Vanquish H/F Pumpen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vanquish Binärpumpe H, Vanquish Binärpumpe F, Vanquish Quaternärpumpe F, Vanquish Doppelpumpe F |
| Typ | Statischer Mixer |
| Volumen (metrisch) | 350 µl |
| Enthält | Statischer Mixer: 350 µl |
| Produktlinie | Vanquish |