Description
Automatisieren der Probeninjektion in das Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC- oder UHPLC-System mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler-Probenschleifen. Diese Probenschleifen sind in Größen von 10, 25, 100, 250, 1000 μl erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings sind für eine einfachen Installation und leckfreien Anschluss im Lieferumfang unserer Probenschleifen enthalten.
Spécification
Spécification
| Typ | Probenschleife |
| Probenkapazität | 10 μl |
| Biokompatible Version | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vanquish Split-Sampler HT und FT |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.