Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen
Artikelnummer. 17877828 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vanquish Split-Sampler HT und FT
Vanquish Split-Sampler NT
Probenkapazität:
10 μl
100 μl
Biokompatible Version:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Probenkapazität Biokompatible Version Packungsgröße
17877828 Vanquish Split-Sampler NT 10 μl Ja -
16371298 Vanquish Split-Sampler HT und FT 10 μl Ja -
17867828 Vanquish Split-Sampler NT 100 μl Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17877828 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6252.1960
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Automatisieren der Probeninjektion in das Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC- oder UHPLC-System mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler-Probenschleifen. Diese Probenschleifen sind in Größen von 10, 25, 100, 250, 1000 μl erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings sind für eine einfachen Installation und leckfreien Anschluss im Lieferumfang unserer Probenschleifen enthalten.
Vanquish Split Sampler Probenschleifen verwenden Viper Fittings ohne Hülsen für Verbindungen mit nahezu totvolumenfreie Verbindungen.
Especificaciones
Typ Probenschleife
Probenkapazität 10 μl
Biokompatible Version Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Vanquish Split-Sampler NT
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.