Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler
Artikelnummer. 17596506 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Biokompatible Version:
Nein
Enthält:
Vanquish™ Split Sampler C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Biokompatible Version Enthält Packungsgröße
17596506 Nein Vanquish™ Split Sampler C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17596506 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VCA13A02
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Höchste Injektionspräzision und eine enorme Probenkapazität in Kombination mit einer besonders hohen Durchsatzleistung ermöglichen eine höhere Sicherheit bei der Peak-Identifizierung und -Quantifizierung.
Kombinieren Sie hervorragende Injektionspräzision mit großer Probenkapazität mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Samplern. Diese Probenehmer verfügen über eine hohe Durchsatzleistung, um ein größtmögliches Vertrauen in die Peak-Identifizierung und -Quantifizierung zu bieten. Sie bieten eine unübertroffene Präzision bei der Probendosierung und sind für Robustheit und Betriebszeit optimiert, selbst bei Systemdrücken von bis zu 1.500 bar (22.000 psi) und schwierigen Eluentenbedingungen. Jetzt können Sie UHPLC-Daten über mehrere Tage unbeaufsichtigt aufzeichnen, ohne dass die Proben ausgehen.
Sehen Sie sich HPLC/UHPLC-Ressourcen an
Höchste Injektionspräzision, enorme Probenkapazität, besonders hohe Durchsatzleistung
  • Die SmartInject-Technologie sorgt für konkurrenzlose Retentionszeitpräzision und eine längere Säulenlebensdauer bei max. 1.500 bar (22.000 psi)
  • In der Standardkonfiguration ist Platz für 216 Proben (Fläschchen)
  • Mit dem optionalen Thermo Scientific™ Vanquish™ Lademodul erhöht sich die Probenkapazität auf 8.832 Proben (23 Mikrotiterplatten)
  • Halter für Luftstromkühlung zur Aufrechterhaltung der Probenintegrität
  • Automatisierte Arbeitsabläufe inklusive Strichcodeauslesung ermöglichen eine noch präzisere Probenhandhabung
  • Einfacher Methodentransfer
  • Unbegrenzte Anwendungsflexibilität dank anpassbarem Gradientenverzögerungsvolumen
Bestellinformationen
Probenkapazität: Vier der folgenden Ausführungen in beliebiger Zusammenstellung (Stellfläche entsprechend SBS)
  • 54 Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser (≤ 1,5 ml)
  • 96 Fläschchen mit 6, 7 und 8 mm Außendurchmesser (≤ 1,2 ml)
  • 24 Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser (≤ 4 ml)
  • Mikrotiterplatten (96 und 384, Deep-Well- und Shallow-Well)
+ Kapazität von 12 Fläschchen mit 22,5 mm AD (≤≤10 ml) im Karussell
Spezifikation
Injektionszeit Bis zu 8 Sekunden, je nach Trennungsbedingungen
Präzision des Injektionsvolumens < 0,25 % Flächen-RSD-Wert für 3 μl (Koffein in Wasser); im Allgemeinen < 0,5 % Flächen-RSD für 1 μl (Koffein in Wasser)
Injektionstyp Split-Loop
Biokompatible Version Nein
PC-Anschluss USB 2.0; 3-Port-HUB zum Anschluss weiterer Vanquish Module
Verschleppung < 0,002 % mit Koffein
Temperaturbereich Probenkammer: nicht verfügbar
Abmessungen (L x B x H) 290 x 420 x 620 mm (11,4 x 16,5 x 24,4 in.)
Enthält Vanquish™ Split Sampler C