Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Variabler Wellenlängendetektor F-Flusszellen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Wählen Sie die Vanquish Variable-Wellenlängen-Detektor F Flusszelle je nach benötigter Flussrate. Flusszellen sind sowohl für analytische als auch für mikro- und semi-präparative Flussraten erhältlich.
Wählen Sie die Thermo Scientific™ Vanquish™ Flusszelle für den Variable-Wellenlängen-Detektor F je nach benötigter Flussrate. Flusszellen sind sowohl für analytische als auch für mikro- und semi-präparative Flussraten erhältlich. Wählen Sie die für Ihre Anforderungen an den Thermo Scientific™ Vanquish™ Variable-Wellenlängen-Detektor F geeignete Flusszelle aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Vanquish Variable Wellenlänge – Semi-Micro Flusszelle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vanquish Variable-Wellenlängen-Detektor F |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Semi-Micro Flusszelle |
| Volumen (metrisch) | 2,5 µl |
| Produktlinie | Vanquish |