Learn More
VAPA Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F10F9, Proteintech
Artikelnummer. 17291506 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17291506 20 μL 20 Mikroliter
17281506 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17291506
Marke: Proteintech 678451IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
VAPA (Vesicle-associated membrane protein-associated protein A), also known as VAP33, is a 33-kDa, ubiquitously expressed integral membrane protein of the VAMP-associated protein (VAP) family. It is present in the plasma membrane and in intracellular vesicles, playing a role in vesicle trafficking.
Spezifikation
Antigen VAPA
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1F10F9
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9218
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Form Liquid