Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Einlass-Rückschlagventile für das Lösungsmittelmanagement
Die VapLock™ Einlassrückschlagventile für das Lösungsmittelmanagement sorgen für ein sicheres Lösungsmittelhandling und sorgen so für ein ausgewogenes Druckgleichgewicht innerhalb der Flasche
Spezifikation
| Typ | Einlassrückschlagventil; 0.1 bis 0.25 psi Rissdruck |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
| Enthält | Je 1 x |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4 Zoll-28 UNF(M) |
Beschreibung
- Verbesserte Sicherheit durch minimierte Verdunstung und Druckentlastung
- Luft kann stets in den Vorratsbehälter gelangen, um das Vakuum zu verdrängen, damit das Lösungsmittel fließen kann
Garantie
Keine
Spezifikation
| Einlassrückschlagventil; 0.1 bis 0.25 psi Rissdruck | |
| VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme | |
| 1/4 Zoll-28 UNF(M) |
| Lösungsmittelsicherheit | |
| Je 1 x |