Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Überdruckventile für das Lösungsmittelmanagement
Click to view available options
Material:
PTFE, FFKM
Druck:
0.1 bis 0.25 psi Rissdruck
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Versionen mit einem Öffnungsdruck von 0.1 bis 0.25 psi oder von 1 bis 2.5 psi verfügbar
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
| Material | PTFE, FFKM |
| Druck | 0.1 bis 0.25 psi Rissdruck |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4-28 UNF(M) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Typ | Ablassventil |