Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Umkehrventile für das Lösungsmittelmanagement
Die VapLock™ Einlassrückschlagventile für das Lösungsmittelmanagement sorgen für ein sicheres Lösungsmittelhandling und sorgen so für ein ausgewogenes Druckgleichgewicht innerhalb der Flasche
Spezifikation
| Typ | Umkehrventil |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
| Druck | 0.1 bis 0.25 psi Rissdruck |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 2 x 1/4 Zoll NPT(M) x 1/4 Zoll NPT(M) |
Beschreibung
- Verbesserte Sicherheit durch minimierte Verdunstung und Druckentlastung
- Zur Umstellung von Einlass- und Auslassflussregelung Stellung ändern
Garantie
Keine
Spezifikation
| Umkehrventil | |
| VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme | |
| 2 x 1/4 Zoll NPT(M) x 1/4 Zoll NPT(M) |
| Lösungsmittelsicherheit | |
| 0.1 bis 0.25 psi Rissdruck |