Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen
Artikelnummer. 15894534
Click to view available options
Größe:
51 mm
Gehäuse GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15894534
Marke: Cole-Parmer™ WAK38WP10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlich
Garantie
Keine
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelverträgliche Behälter
Material Polypropylen
Größe Wako 38 mm
Gewindegröße (angloamerikanisch) 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelsicherheit
Typ Lösungsmittelabfall-Kit