Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Gläser und Eimer
Artikelnummer. 15854534
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100-415
70 mm Rieke
Material:
PTFE
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Material Packungsgröße
15854534 100-415 PTFE 1 Stück
15814564 70 mm Rieke PTFE 1 Stück
15844534 100-415 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15854534 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. WAK100X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 €
    432.86 € / 1 Stück
    Sparen 149.14 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Gläser und Eimer sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlich
Garantie
Keine
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelverträgliche Behälter
Material PTFE
Größe 100-415
Gewindegröße (angloamerikanisch) 1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelsicherheit
Typ Lösungsmittelabfall-Kit