Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen
Click to view available options
Größe:
DIN 45
Material:
PTFE
Gewindegröße (angloamerikanisch):
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F)
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wählen Sie aus dem umfangreichen Größenangebot die passende Kappengröße für Ihren Behälter
- Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelverträgliche Behälter |
| Material | PTFE |
| Größe | DIN 45 |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Typ | Lösungsmittelabfall-Sammelleitung, PTFE, DIN45, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF, 6 x 1/4 in-28UNFF; 1/ea |