Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Gewindestopfen
Click to view available options
Material:
PTFE
Gewindegröße (angloamerikanisch):
1/4-28 UNF(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Verschließt die Anschlüsse des nicht benutzten Verteilers und des Flaschenverschlusses
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
| Material | PTFE |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4-28 UNF(M) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Typ | Anschlussstecker |