Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Gewindestopfen
Artikelnummer. p-7144656
Click to view available options
Material:
PTFE
Gewindegröße (angloamerikanisch):
1/4-28 UNF(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15864464
Marke: Cole-Parmer™ 1202047
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie VapLock™-Gewindestopfen, um nicht verwendete Anschlüsse für ein lecksicheres System abzudichten
Verschließt die Anschlüsse des nicht benutzten Verteilers und des Flaschenverschlusses
Garantie
Keine
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme
Material PTFE
Gewindegröße (angloamerikanisch) 1/4-28 UNF(M)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelsicherheit
Typ Anschlussstecker