Learn More
Varespladib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16481827 50 mg 50 Milligramm
16468357 5 mg -
16456176 100 mg -
16415668 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16481827
Marke: Medchem Express HY13402
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Varespladib (LY315920) is a potent and selective group IIA, secretory phospholipase A2 (sPLA2) inhibitor with an IC50 of 9 nM. Varespladib exhibits the significant inhibitory effect on sPLA2 activity in serum from various species including rat, rabbit, guinea pig and human with IC50s of 8.1 nM, 5.0 nM, 3.2 nM and 6.2 nM, respectively.
Varespladib (LY315920) is a potent and selective group IIA, secretory phospholipase A2 (sPLA2) inhibitor with an IC50 of 9 nM. Varespladib exhibits the significant inhibitory effect on sPLA2 activity in serum from various species including rat, rabbit, guinea pig and human with IC50s of 8.1 nM, 5.0 nM, 3.2 nM and 6.2 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Varespladib
CAS 172732-68-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20N2O5
Menge 50 mg
Synonym LY315920
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (84.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)COC1=CC=CC2=C1C(C(C(N)=O)=O)=C(CC)N2CC3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 380.39
Formelmasse 380.39
Reinheit (%) 98.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation